Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rollo grande de toallitas L10 Extra+ 7472
Descripción
- 1 rollo x 1000 hojas azules de 1 capa (1000 en total)
- Ideales para la limpieza de intensidad media como pulido de vidrio, limpieza de superficies y herramientas
- Airflex™ La tecnología de la lámina base es lo suficientemente fuerte como para realizar cualquier trabajo de principio a fin sin deshacerse y lo suficientemente absorbente como para limpiar la mayoría de los derrames con facilidad.
- Toallita de un solo uso
- Compatible con Kimberly-Clark Professional™ Dispensadores de toallas de mano en rollo (códigos de producto 6146, 6154 y 6155)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas industrial de uso medio |
| Longitud (imperial) | 10,23 in |
| Longitud (métrico) | 26 cm |
| Anchura (imperial) | 10,23 in |
| Anchura (métrico) | 26 cm |
| Material | Papel |
| Peso base | 2,679kg |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 26 x 23,5 cm |
| Formato | Rollo grande |
| Mostrar más |