Learn More
Ansell Guantes resistentes al calor con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 42-445
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Aislamiento de fieltro no tejido y una barrera térmica de longitud completa diseñada para la manipulación intermitente de objetos secos
- Protege de temperaturas de hasta 200 °C (400 °F)
- La estructura de dos piezas elimina las costuras exteriores para aumentar la comodidad, el ajuste y la movilidad.
- El revestimiento de nitrilo unido ofrece protección mecánica contra cortes y abrasión.
- Mayor capacidad de agarre al manipular superficies húmedas o grasas
- Revestimiento de fieltro no tejido que absorbe el sudor
- Sin amianto
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes al calor |
| Tamaño | 9 |
| Visa mer |
No sustituyen a los guantes de silicato.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?