Learn More
Ansell Guantes resistentes al calor con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 42-445
Código de producto. 12690892 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12690892 10 12 pares
15670904 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Diseñado para la manipulación intermitente de objetos hasta 400 °F (204 °C).
Código de producto. 12690892 Proveedor Ansell N.º de proveedor 42445100
En stock
Diseñado para la manipulación intermitente de objetos hasta 400 °F (204 °C).
Aislamiento de fieltro no tejido y barrera térmica de longitud completa diseñada para la manipulación intermitente de objetos secos hasta 400 °F (200 °C).
  • Aislamiento de fieltro no tejido y una barrera térmica de longitud completa diseñada para la manipulación intermitente de objetos secos
  • Protege de temperaturas de hasta 200 °C (400 °F)
  • La estructura de dos piezas elimina las costuras exteriores para aumentar la comodidad, el ajuste y la movilidad.
  • El revestimiento de nitrilo unido ofrece protección mecánica contra cortes y abrasión.
  • Mayor capacidad de agarre al manipular superficies húmedas o grasas
  • Revestimiento de fieltro no tejido que absorbe el sudor
  • Sin amianto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes resistentes al calor
Tamaño 10
Modelo Gunn
Temperatura máx. (imperial) 400 °F
Temperature (Metric) Max 200 °C
Para utilizar con (aplicación) Moldeo por inyección a presión, pruebas y soldadura
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Poliéster no tejido
Serie 42-445
Mostrar más Mostrar menos
No sustituyen a los guantes de silicato.