Learn More
WYE-687, MedChemExpress
Descripción
WYE-687 is an ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 7 nM. WYE-687 concurrently inhibits activation of mTORC1 and mTORC2. WYE-687 also inhibits PI3Kα and PI3Kγ with IC50s of 81 nM and 3.11 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WYE-687 |
| CAS | 1062161-90-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H32N8O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 20.83 mg/mL (39.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(OC)NC1=CC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(N(C5CCN(CC6=CC=CN=C6)CC5)N=C4)=N2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 528.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.61 |
| Mostrar más |