Learn More
WYE-354, MedChemExpress
Código de producto. 16457677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457677 5 mg 5 miligramos
16434938 10 mg 10 miligramos
16401187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16457677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120345mg
MedChemExpress WYE-354 is an ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 5 nM. WYE-354 also inhibits PI3Kα and PI3Kγ with IC50s of 1.89 μM and 7.37 μM, respectively. WYE-354 inhibits both mTORC1 and mTORC2. WYE-354 induces autophagy activation in vitro.
WYE-354 is an ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 5 nM. WYE-354 also inhibits PI3Kα and PI3Kγ with IC50s of 1.89 μM and 7.37 μM, respectively. WYE-354 inhibits both mTORC1 and mTORC2. WYE-354 induces autophagy activation in vitro.
Specifica
Nombre del producto químico o material WYE-354
CAS 1062169-56-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N7O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (13.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)C=NN3C5CCN(CC5)C(OC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 495.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.