Learn More
WYE-354, MedChemExpress
Descripción
WYE-354 is an ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 5 nM. WYE-354 also inhibits PI3Kα and PI3Kγ with IC50s of 1.89 μM and 7.37 μM, respectively. WYE-354 inhibits both mTORC1 and mTORC2. WYE-354 induces autophagy activation in vitro.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | WYE-354 |
| CAS | 1062169-56-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H29N7O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 6.67 mg/mL (13.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)C=NN3C5CCN(CC5)C(OC)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 495.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 495.53 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?