Learn More
WYE-132, MedChemExpress
Código de producto. 16463018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463018 10 mg 10 miligramos
16454326 100 mg 100 miligramos
16449586 50 mg 50 miligramos
16445757 5 mg 5 miligramos
16440016 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10044
MedChemExpress WYE-132 (WYE-125132) is a highly potent, ATP-competitive, and specific mTOR kinase inhibitor (IC50: 0.19±0.07 nM; >5,000-fold selective versus PI3Ks). WYE-132 (WYE-125132) inhibits mTORC1 and mTORC2.
WYE-132 (WYE-125132) is a highly potent, ATP-competitive, and specific mTOR kinase inhibitor (IC50: 0.19±0.07 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WYE-132
CAS 1144068-46-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33N7O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo WYE-125132
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NC(N3CC4CCC(C3)O4)=C5C(N(N=C5)C6CCC7(CC6)OCCO7)=N2)C=C1)NC
Peso molecular (g/mol) 519.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.6
Porcentaje de pureza 95.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease