Learn More
WYC-209, MedChemExpress
Código de producto. 16497867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497867 5 mg 5 miligramos
16465856 100 mg 100 miligramos
16465148 10 mg 10 miligramos
16441377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124136
MedChemExpress WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.
WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WYC-209
Forma física Solid
CAS 2131803-90-0
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N2O3S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (226.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN=C(C#CC2=CC=C3C(C(C)(C)CCS3=O)=C2)N=C1)OCC
Peso molecular (g/mol) 368.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.45
Porcentaje de pureza 99.64%