Learn More
Invitrogen™ WWC3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17171364 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17171364 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17171364 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5113507
Rabbit Polyclonal Antibody
WWC3 Polyclonal Antibody for ELISA, ICC/IF, IHC (P), Western Blot
This gene encodes a member of the WWC family of proteins, which also includes the WWC1 (KIBRA) gene product and the WWC2 gene product. The protein encoded by this gene includes a C2 domain, which is known to mediate homodimerization in the related WWC1 gene product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WWC3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica WWC3
N.º de referencia del gen Q9ULE0
Alias de gen BM042; KIAA1280; Protein WWC3; RGD1560666; WWC family member 3; Wwc3
Símbolos de los genes WWC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide sequence from Human Protein WWC3 protein (65-85AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55841
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG