Learn More
Xylem Analytics™ Electrodos de ión selectivo (ISE) combinados tipo WTW™ 800
Descripción
- Tipo de producto: Electrodos combinados tipo 800
- Uso: Medición de concentraciones de iones electroquímicos
- Conector: DIN o BNC
- Longitud de cable: 1 m (3,3 ft)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Descripción | Requisitos: Electrolito de referencia ELY/BR/503, solución estándar ES/Cl del adaptador de resistencia iónica ISA/FK |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m (3,3 ft) |
| Intervalo de pH | De 2 a 12 |
| Modelo | Cl 800 DIN |
| Electrodo. | ISE combinado de cloruro |
| Tipo | ISE de combinación |
| Intervalo de medición | De 2 a 35.000 mg/L |