Learn More
WT-161, MedChemExpress
Código de producto. 16495927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495927 5 mg 5 miligramos
16479746 50 mg 50 miligramos
16474476 100 mg 100 miligramos
16473198 10 mg 10 miligramos
16472666 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100871
MedChemExpress WT-161 is a potent and selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 0.40 nM. WT-161 also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
WT-161 is a potent and selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 0.40 nM. WT-161 also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WT-161
Forma física Solid
CAS 1206731-57-8
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.08 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C=C1)CCCCCCC(NO)=O
Peso molecular (g/mol) 458.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.55
Porcentaje de pureza 98.52%