Learn More
WST-3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WST-3 |
| CAS | 515111-36-1 |
| Fórmula molecular | C19 H10 I N6 O10 S2 . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H11IN6O10S2.Na/c20-11-1-3-12(4-2-11)23-21-19(15-7-6-14(37(31,32)33)10-18(15)38(34,35)36)22-24(23)16-8-5-13(25(27)28)9-17(16)26(29)30;/h1-10H,(H-,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])n2nc(n[n+]2c3ccc(I)cc3)c4ccc(cc4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;4-[2-(2,4-dinitrofenil)-3-(4-yodofenil)tetrazol-3-io-5-il]benceno-1,3-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 696.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 695.8842 |