Learn More
WS6, MedChemExpress
Código de producto. 16481397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481397 50 mg 50 miligramos
16465178 10 mg 10 miligramos
16417907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12461
MedChemExpress WS6 is a novel small molecule that promotes β cell proliferation in rodent and human primary islets with EC50 of 0.28 uM(R7T1 cell viability).
WS6 is a novel small molecule that promotes β cell proliferation in rodent and human primary islets with EC50 of 0.28 uM(R7T1 cell viability).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WS6
CAS 1421227-53-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31F3N6O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.87 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(C)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)CC3=CC=C(OC4=NC=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 568.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.59
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation