Learn More
WS3, MedChemExpress
Código de producto. 16485178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485178 10 mg 10 miligramos
16455876 100 mg 100 miligramos
16401407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485178 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12462
MedChemExpress WS3 is a novel proliferative molecule that promotes pancreatic β cell proliferation in rodent and human primary islets. WS3 can be used for the research of type 1 diabetes.
WS3 is a novel proliferative molecule that promotes pancreatic β cell proliferation in rodent and human primary islets. WS3 can be used for the research of type 1 diabetes.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material WS3
CAS 1421227-52-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30F3N7O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.2 mg/mL (3.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=NC=NC(OC3=CC=C(NC(NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 569.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.58
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.