Learn More
Tocris Bioscience™ WS 12
Description
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | WS 12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.41 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 289.419 |