Learn More
WS-12, MedChemExpress
Código de producto. 16454198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454198 10 mg 10 miligramos
16426917 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108449
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WS-12
CAS 68489-09-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H27NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo AR-15512 AVX-012
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (69.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)NC2=CC=C(OC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 289.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.41
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death