Learn More
R&D Systems™ WS 12
Código de producto. 18045702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18045702 50 mg 50 miligramos
18045102 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18045702 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3040/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.55€
    795.90€ / 50 miligramos
    Ahorro 82.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. TRPM8 agonist; cooling agent
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68489-09-8
Fórmula molecular C18H27NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WS 12
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.41
Pureza >99%
Peso molecular 289.419