Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías personalizados sobre tarjeta Write-On™
Código de producto. 12797906 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Marrón
Morado
Negro
Ocre
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12797906 Negro paquete de 10
12767906 Azul paquete de 10
12707916 Marrón paquete de 10
12777906 Verde paquete de 10
12717916 Gris paquete de 10
12727916 Ocre paquete de 10
12787906 Rojo paquete de 10
12737916 Morado paquete de 10
12747916 Amarillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12797906 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 225354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.15€
    8.95€ / paquete de 10
    Ahorro 0.20€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Estos prácticos Write-On™ Los marcadores de tuberías personalizados le permiten identificar rápidamente sus tuberías.
  • Los colores cumplen con la norma BS1710.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN VDE 0472 parte 815, conformidad con RoHS mediante la directiva de la UE 2002/95/CE
Descripción Marcadores de tuberías sobre tarjeta Write-On
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente, Sensible a la presión
Color Negro
Acabado Brillo
Formato Tarjeta
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
Etiquetas por hoja 10
N.° por paquete 10 marcadores/tarjeta
Cantidad 10/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0039 in
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensiones (L x An) 16 x 75 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 75,00 mm × 16,00 mm
Longitud (imperial) 2,95 in
Longitud (métrico) 75,00 mm
Anchura (imperial) 2,95 in
Anchura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 0,63 in
Altura (métrico) 16 mm