Learn More
Tinte Wright, puro, certificado
Código de producto. 10637761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637761 25 g Frasco de vidrio 25 g
10537182 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10219393 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422640250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933,304 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68988-92-1
Fórmula molecular C36H27Br4N3O5S+2
Peso molecular (g/mol) 933.304
Número MDL MFCD00082143
Clave InChI AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazina-3-ilideno]-dimetilazanio; ácido 2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihidroxixanten-10-ium-9-il)benzoico
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wright Stain
Nombre de nota Pure
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
RU– Solo para uso en investigación