Learn More
Tinción de Wright, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429016 25 g 25 g
11439016 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17903.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Useful stain for blood and for bone marrow films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68988-92-1
Fórmula molecular C36H27Br4N3O5S+2
Peso molecular (g/mol) 933.304
Número MDL MFCD00082143
Clave InChI AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazina-3-ilideno]-dimetilazanio; ácido 2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihidroxixanten-10-ium-9-il)benzoico
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wright's Stain
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Wright's Stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Wright's Stain