Learn More
Llave, universal, adecuada para bidones Acros, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Color | Plata |
| Para utilizar con (aplicación) | Tapones sellados abiertos y cierres del bidón |
| Para utilizar con (equipo) | Tambores Acros |
| Material | Acero dulce |
| Dimensiones | 256 x 100 x 45 mm |
| Longitud (métrico) | 256 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Peso (métrico) | 1 Kg |