Learn More
Texwipe™ Hisopo de algodón envuelto con mango de poliestireno
Código de producto. 31359712 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
152 mm
Código de producto. Longitud (métrico)
31359712 152 mm
1 options
Código de producto. 31359712 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX705P
Los hisopos de algodón hilado están fabricados con 100 % algodón de calidad USP, adheridos de forma segura al mango de poliestireno mediante un adhesivo a base de agua.
  • Fabricado con procesos automatizados de alta precisión para garantizar una calidad constante y tolerancias exigentes.
  • El mango de poliestireno duradero proporciona resistencia y confiabilidad durante el uso.
  • Cada hisopo está codificado por lote para facilitar la trazabilidad y garantizar la calidad.
  • Ideal para muestreo ambiental en entornos controlados.
  • Apto para limpieza con disolventes como IPA o acetona.
  • Eficaz para recoger polvos finos y realizar aplicaciones de muestreo de superficies.
Especificaciones
Longitud (imperial) 5,984 in
Tipo de producto Hisopo de sala limpia
Longitud (métrico) 152 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo A base de agua
Material del mango Poliestireno
Estilo de punta Redondo
Material de la punta Algodón