Learn More
Microspec™ Kit de inicio Wrappastack™
Código de producto. 15762135
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15762135 90 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15762135 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor K1
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Kit completo para envolver placas Petri
  • Sistema de envoltura de placas Petri
  • Permite que las placas de vertido se contraigan con el calor formando fundas para el almacenamiento en frigorífico o la incubación
  • Mantiene los platos perfectamente apilados y estables
  • Reduce la pérdida de humedad
  • Tira de apertura fácil para retirar cómodamente las placas
Incluye: pistola de calor, soportes para placas y fundas para platos de 90 mm
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo Kit de inicio
Diámetro (métrico) 90 mm