Learn More
Microspec™ Kit de inicio Wrappastack™
Código de producto. 16615482
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16615482 55 mm 1 set
1 options
Código de producto. 16615482 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor K6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    131.52€ / 1 sets
    Ahorro 6.48€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Con fundas de 55 mm
Kit de inicio
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Capacidad (métrico) 10 placas
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Sin ADNasa No
Diámetro (métrico) 55 mm