Learn More
Microspec™ Fundas Wrappastack™
Código de producto. 15772135
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15772135 90 mm paquete de 200
15702145 55 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15772135 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor K2
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Para el almacenamiento de placas Petri preparadas.
  • Placas de vertido con embalaje profesional para almacenamiento en frigorífico o incubación
  • Permite que las placas de vertido se contraigan con el calor formando fundas para el almacenamiento en el frigorífico
  • Mantiene los platos perfectamente apilados y estables
  • Reduce la pérdida de humedad
  • Tira de apertura fácil para retirar fácilmente las placas cuando sea necesario
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo Funda
Altura (métrico) 180 mm
Diámetro (métrico) 90 mm