Learn More
Biochrom Espectrofotómetro visible WPA S1200+
Código de producto. 15501176
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro visible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15501176 Espectrofotómetro visible cada uno
1 options
Código de producto. 15501176 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80300720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El espectrofotómetro visible Biochrom WPA S1200+ ha sido diseñado para satisfacer las necesidades rutinarias de espectroscopía de los clientes que necesitan instrumentos ligeros que sean fáciles de usar.
  • Espectrofotómetro visible de haz único que cubre de 325 a 1100 nm
  • Guarde los datos en un dispositivo de memoria USB y analice los resultados más tarde.
  • Hay disponibles accesorios de tubos de ensayo y soportes de células calentadas.
  • Software PVC (impresión mediante ordenador) incluido para permitir la transferencia de datos al PC desde el instrumento.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Descripción Espectrofotómetro visible WPA S1200+
Tipo de detector Matriz CMOS
Pantalla LCD gráfica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,5 x 32,5 x 13cm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral <7nm
Tipo Espectrofotómetro visible
Wavelength Range 325 - 1100nm
Requisitos eléctricos 90-265 V CA, 50/60 Hz, 15 VA
Ruido ±0,002 A cerca de 0 A y ±0,020 A cerca de 2 A a 600 nm
Linealidad fotométrica ± 2,0 % o ± 0,010 A a 1000 A a 546 nm, lo que sea mayor
Intervalo fotométrico - 0,300 a 2500 A, 0,3 a 199 %T
Luz difusa < 1 %T a 340 nm
Garantía 2 años
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 1nm
Peso (imperial) 3,5 libras
Peso (métrico) 1,6kg
Mostrar más Mostrar menos
Solo para uso en investigación