Learn More
WP1066, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | WP1066 |
| CAS | 857064-38-1 |
| Fórmula molecular | C17H14BrN3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-(6-Bromo-2-pyridinyl)-2-cyano-N-[(1S)-1-phenylethyl]-2-propenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14BrN3O/c1-12(13-6-3-2-4-7-13)20-17(22)14(11-19)10-15-8-5-9-16(18)21-15/h2-10,12H,1H3,(H,20,22)/b14-10+/t12-/m0/s1 |
| SMILES | [H]N([C@@H](C)C1=CC=CC=C1)C(/C(C#N)=C/C2=NC(Br)=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(6-bromopiridin-2-il)-2-ciano-N-[(1S)-1-feniletil]prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 356.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.032 |