Learn More
WP1066, MedChemExpress
Código de producto. 16452547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452547 50 mg 50 miligramos
16416448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15312
MedChemExpress WP1066 is an inhibitor of JAK2 and STAT3, and also shows effect on STAT5 and ERK1/2, without affecting JAK1 and JAK3.
WP1066 is an inhibitor of JAK2 and STAT3, and also shows effect on STAT5 and ERK1/2, without affecting JAK1 and JAK3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WP1066
CAS 857064-38-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14BrN3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (123.52 mM) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (46.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)/C(C#N)=C/C2=NC(Br)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 356.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.22
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease