Learn More
WP 155, TRC
Código de producto. 30137895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137895 1 g 1 g
30003833 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCW4995501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1031-47-6
Fórmula molecular C12 H19 N6 O P
Peso molecular (g/mol) 294.29
Sinónimo P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide, 5-Amino-1-[bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide, NSC 232670, Triamiphos, WP 155, Wepsyn, Wepsyn 155
Nombre IUPAC 2-[bis(dimetilamino)fosforilo]-5-fenil-1,2,4-triazol-3-amina
SMILES CN(C)P(=O)(N(C)C)n1nc(nc1N)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamiphos
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1358
Porcentaje de pureza >95%