Learn More
Endecotts™ Tamiz de malla metálica tejida
Descripción
Endecotts Los tamices de malla metálica tejida están hechos de acero inoxidable y están disponibles en una amplia variedad de diámetros y aberturas.
- Tamiz de malla metálica tejida
- Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 150 μm |
| Tipo de producto | Tamiz |
| Diámetro exterior (imperial) | 7,87 in, 200 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Malla tejida |
| Sieve Number | 7 |