Learn More
Witeg™ Horno de vacío WOV
Descripción
- Ideal para secar, hornear, acondicionar, curar, desvidriar sólidos y líquidos, incrustar al vacío, realizar pruebas de humedad, enchapado y pruebas de envejecimiento, y más.
- 10 a 750 mmHg, 0,63 mbar
- Rango de temperatura desde la temperatura ambiente +5° hasta 200 °C
- Sellado de puertas de alta calidad: Junta moldeada de silicona de alta temperatura
- Uniformidad y estabilidad superiores
- Ventana de seguridad: vidrio templado de seguridad 12T y policarbonato 5T
- Interfaz RS232C para monitorización y control
- Interior de acero inoxidable, cuerpo de acero con recubrimiento en polvo y aislamiento de lana de vidrio.
- 2 estantes de aluminio incluidos
- Función de almacenamiento para valores establecidos de alarma y temporizador
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificado CE y UL/CUL y número de serie único para rastreo
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
- Modo de bloqueo
- Detección de errores del sensor y disyuntor de fugas
- Controlador Jog-Dial (PID) con perilla de 2 vías
Especificaciones
Specifica
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Temperatura (métrico) | Ambiente +5° hasta 200 °C |
| Pantalla | LCD retroiluminado |
| Estabilidad de la temperatura | ±2 °C |
| Temporizador | 99 h y 59 min |
| Intervalo de vacío | 10 a 750 mmHg, 0,63 mbar |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 300 x 330 x 300 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 515 x 515 x 587 mm |
| Requisitos eléctricos | 120 V 60 Hz monofásico AC |
| Vataje | 600 w |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?