Learn More
BUCHI Botella Woulff, 125 ml
Código de producto. 15415885 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15415885 125 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15415885 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11059905
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Botella Woulff con capacidad de 125 mL y revestimiento de seguridad P+G, soporte incluido.
  • Para atrapar partículas y gotitas
  • También se puede utilizar para igualar la presión.
  • Recubrimiento de seguridad para plástico y vidrio
  • Soporte incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Matraz de Woulff
Para utilizar con (aplicación) Atrapamiento de partículas/gotas y ecualización de presión
Para utilizar con (equipo) Bomba de vacío
Incluye Soporte
Material (recubrimiento) Plástico y vidrio
Volumen (métrico) 125 mL