Learn More
Wortmannin, TRC
Código de producto. 30135011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135011 25 mg 25 miligramos
30040426 100 mg 100 miligramos
30040469 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCW49940025MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19545-26-7
Fórmula molecular C23H24O8
Peso molecular (g/mol) 428.43
Sinónimo (+)-Wortmannin, KY 12420, [1S-(1α,6bα,9aβ,11α,11bβ)]-11-(Acetyloxy)-1,6b,7,8,9a,10,11,11b-octahydro-1-(methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3H-Furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]-2-benzopyran-3,6,9-trione, (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-11-(Acetyloxy)-1,6b,7,8,9a,10,11,11b-octahydro-1-(methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]-2-benzopyran-3,6,9-trione, (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-1-(Methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3,6,9-trioxo-3,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-1H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]isochromen-11-yl Acetate
SMILES COC[C@H]1OC(=O)c2coc3C(=O)C4=C([C@@H](C[C@@]5(C)[C@H]4CCC5=O)OC(=O)C)[C@]1(C)c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wortmannin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1471
Porcentaje de pureza >95%