Learn More
Wortmannin, MedChemExpress
Código de producto. 16486397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486397 5 mg 5 miligramos
16413668 10 mg 10 miligramos
16472816 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10197
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Wortmannin (SL-2052; KY-12420) is a potent, selective and irreversible PI3K inhibitor with an IC50 of 3 nM. Wortmannin also blocks autophagy formation, and potently inhibits Polo-like kinase 1 (PlK1) and Plk3 with IC50s of 5.8 and 48 nM, respectively.
Wortmannin (SL-2052
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wortmannin
CAS 19545-26-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo SL-2052 KY-12420
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.71 mM)
SMILES O=C1C([C@@](CC2)([H])[C@@]3(C)C2=O)=C([C@H](OC(C)=O)C3)[C@]4(C)C5=C1OC=C5C(O[C@@H]4COC)=O
Peso molecular (g/mol) 428.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease