Learn More
R&D Systems™ Wortmannin
Código de producto. 30001213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001213 1 mg 1 miligramo
18702564 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001213 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1232/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.06€
    156.45€ / 1 miligramos
    Ahorro 16.61€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, irreversible inhibitor of PI 3-kinase. Also inhibitor of PLK1
Potent, selective, cell-permeable and irreversible inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase) (IC50 = 2 - 4 nM). Also potently inhibits polo-like kinase 1 (PLK1) (IC50 = 5.8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19545-26-7
Fórmula molecular C23H24O8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wortmannin
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.44
Pureza >98%
Peso molecular 428.44