Learn More
STEMCELL Technologies Wortmannin
Beskrivning
- Wortmannin is a fungal metabolite that covalently binds to and inhibits phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K) of class I, II, and III
- Species-specific differences in the class II PI3Ks determine sensitivity with IC50 = 5, 50, and 450 nM for Drosophila, mouse, and human, respectively (Fruman et al.; Wymann et al.; Okada et al.) Wortmannin also inhibits polo-like kinases (PLK) PLK1 and PLK3 with IC50 = 24 and 49 nM, respectively (Liu et al. 2005; Liu et al. 2007)
- At high concentrations it can also inhibit other kinases such as mammalian target of rapamycin (mTOR), DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs), phosphatidylinositol-4-kinase (PI4K), myosin light-chain kinase (MLCK), and mitogen-activated protein kinase (MAPK; Fruman et al.; Meyers & Cantley; Hartley et al.; Brunn et al.; Nakanishi et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 19545-26-7 |
| Sinónimo | KY 12420 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C23H24O8 |
| Pureza | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?