Learn More
Invitrogen™ WORTMANNIN
Código de producto. 10671104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10671104 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10671104 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PHZ1301
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
WORTMANINA
Wortmannin, a fungal metabolite, is a potent and selective inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase.
Format/Formulation: Lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
ID de gen (Entrez) 5290, 5291, 5293, 5294
Método de purificación TLC
Condiciones de envío Hielo seco
Inhibición o diana específica PI3-quinasa
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Wortmanina
Propiedades del inhibidor Productos químicos
Peso molecular 428.4
Inhibidores Inhibidor de la quinasa (inhibidor de la PI 3-quinasa), inhibidor de la quinasa
Formulario Maciza