Descripción
- Almohadillas de nutrientes con membranas cuadriculadas
- Para la determinación de levaduras y mohos de conformidad con las normas internacionales, por ejemplo, APHA, AOAC, IFU y SOP internos.
- Envasadas estériles en placas de Petri y selladas individualmente en bolsas para una mayor vida útil.
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Conformidad con las normas y referencias internacionales
- Guía de validación disponible
- Muy versátil - múltiples aplicaciones
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Manipulación sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase de organismo diana | Levadura, Moldes |
| Color de rejilla | Blanco |
| Tipo de empaquetado | 10 bolsas de 10 placas |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Cantidad | 100 |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |