Descripción
- Los conjuntos de almohadillas de nutrientes se llevan utilizando con éxito en el método de filtro de membrana desde hace más de 30 años.
- Prácticas y fáciles de manejar, las almohadillas de nutrientes reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas.
- Los microorganismos requieren el medio de cultivo adecuado para un crecimiento óptimo.
- Los conjuntos de almohadillas de nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados.
- Una vez que se humedecen con 3,0 - 3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o pura), están listos para su uso inmediatamente.
- El nivel de humedad es óptimo cuando puede verse un exceso de agua alrededor del conjunto de almohadillas de nutrientes (NPS).
- Empaquetado:
- La caja del NPS estándar contiene 100 almohadillas de nutrientes estériles, cada una de las cuales se inserta individualmente en una placa de Petri y se esteriliza.
- Diez de cada una de estas placas de Petri están selladas en una bolsa de aluminio.
- Este embalaje especial en bolsas protege los componentes sensibles de la fórmula de la almohadilla de nutrientes durante el transporte y el almacenamiento de las fluctuaciones de humedad y temperatura.
- Como resultado, queda garantizada la alta calidad de nuestro NPS durante toda su vida útil hasta 24 meses.
- Esto hace que los conjuntos de almohadillas de nutrientes sean únicos: Ningún otro medio de cultivo listo para usar en todo el mundo garantiza resultados de alta calidad y reproducibles hasta 24 meses.
- Cumplimiento de las normas internacionales:
- Además de la directiva europea sobre agua potable, cumplen con otras normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas sobre agua y los alimentos, normas sobre agua mineral, directrices sobre cervecerías, como MEBAC o EBC, así como recomendaciones de la industria alimentaria, como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
- Incluye filtros de membrana:
- Todos los tipos de conjuntos de almohadillas de nutrientes se suministran con los filtros de membrana apropiados, que también se envasan individualmente de forma estéril.
- Los conjuntos de almohadillas de nutrientes también están disponibles con los filtros de membrana Microart™ E.motion, que están diseñados especialmente para el dispensador Microart™ E.motion y que se pueden insertar convenientemente.
- Los filtros de membrana se extraen automáticamente de su envase estéril.
- Todos los filtros de membrana, diseñados para cumplir con los requisitos especiales de detección microbiana, están disponibles con un diámetro de 47 o 50 mm.
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Conformidad con las normas y referencias internacionales
- Guía de validación disponible
- Muy versátil - múltiples aplicaciones
- Económico: sin necesidad de tareas laboriosas y prolongadas de preparación de medios de nutrientes (esterilización, limpieza, etc.)
- Fácil manejo: sin necesidad de un equipo completo de pruebas microbiológicas
Especificaciones
Especificaciones
| Detecta | Levaduras y mohos |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | MRS |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de prueba | Inmunotransferencia o ensayos inmunocitoquímicos |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Cantidad | 100/paq. |