Learn More
Erlab Encimera de acero inoxidable 316L
Código de producto. 31794199 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Solis 1200
Solis 1500
Solis 1800
Solis 900
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31794199 Solis 1500 cada uno
31794086 Solis 900 cada uno
31794140 Solis 1200 cada uno
31794114 Solis 1800 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31794199 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORT000403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00€
    1710.00€ / paquete de 1
    Ahorro 125.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Fabricado en acero inoxidable 316L, esta encimera ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una superficie duradera, lo que la hace adecuada para entornos donde se requieren altos estándares de higiene y limpieza.
  • Encimeras de laboratorio y superficies de pesaje: Erlab las encimeras están diseñadas para proporcionar una superficie de trabajo duradera, químicamente resistente y fácil de limpiar para recintos sin conductos, armarios de almacenamiento filtrado y bancos de laboratorio. Cada superficie está dimensionada para adaptarse exactamente al equipo correspondiente Erlab .
  • Materiales seleccionados para uso en laboratorio
    • Materiales de alta resistencia adecuados para el contacto diario con productos químicos de laboratorio
    • Superficie lisa, no porosa, rápida y fácil de descontaminar
    • Resistente a los arañazos, a los agentes de limpieza por impacto y rutinarios
    • Versiones de acero inoxidable disponibles para aplicaciones que requieran máxima resistencia química y biológica
    • Versiones segmentadas y de pesaje disponibles para requisitos específicos de manejo
  • Diseñado para un manejo seguro: La geometría de la encimera contribuye al rendimiento de contención de la carcasa manteniendo un flujo de aire correcto en la superficie de trabajo. Las versiones segmentadas permiten una fácil extracción para limpieza o para pasar equipos, mientras que las superficies de pesaje proporcionan un suport estable y amortiguado por vibraciones para equilibrios de precisión.
  • Ventajas clave:
    • Superficie de trabajo resistente químicamente y fácil de limpiar.
    • Ajuste exacto con el equipo correspondiente Erlab .
    • Larga vida útil bajo uso intensivo en laboratorio.
    • Opciones disponibles para pesaje y configuraciones segmentadas.
    • Contribuye al correcto flujo de aire y al rendimiento de contención.
Especificaciones
Tipo de producto Superficie de trabajo plana
Para utilizar con (equipo) Solis 1500