Learn More
Techsit Worktech PU Laboratory Chair
Código de producto. 30306787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de asiento:
Altura de banco alta
Altura del escritorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de asiento Tamaño de la unidad
30306787 Altura del escritorio cada uno
30306775 Altura de banco alta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306787 Proveedor Techsit N.º de proveedor TS1420
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
PU Lab chair
  • PU high chair with adjustable foot ring on glides
  • Hard wearing, easy-to-clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom
  • Class 5 suitable
PU, Lab Chair
Especificaciones
Tipo de producto Lab Swivel Chair
Color Black
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Con reposabrazos No
Con respaldo Yes
Con ruedas giratorias Yes
Reposapiés No
Con soporte lumbar Yes
Con inclinación No
Material Polyurethane
Tipo de asiento Altura del escritorio