Learn More
Techsit Worktech Laboratory Vinyl High Chair
Código de producto. 30306788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Modelo:
Reposapiés deslizante
Respaldo alto
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Modelo Tamaño de la unidad
30306788 Azul Respaldo alto cada uno
30306783 Negro Reposapiés deslizante cada uno
30306778 Azul Reposapiés deslizante cada uno
30306780 Negro Respaldo alto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30306788 Proveedor Techsit N.º de proveedor TS1311HB/Blue
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
High antimicrobial vinyl Lab chair
  • Vinyl
  • Laboratory high chair with adjustable foot ring on glides
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom
  • Class 7 suitable
Especificaciones
Tipo de producto Lab Swivel Chair
Color Azul
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Modelo Respaldo alto
Con reposabrazos No
Con respaldo Yes
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Yes
Con soporte lumbar Yes
Con inclinación No
Material Vinyl Upholstery
Tipo de asiento High Bench Height