Learn More
Techsit Worktech Laboratory ESD Low Chair
Código de producto. 30306781
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Respaldo alto
Ruedas giratorias
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30306781 Respaldo alto cada uno
30306779 Ruedas giratorias cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306781 Proveedor Techsit N.º de proveedor TS1920HB
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Low ESD vinyl Cleanroom chair on ESD
  • ESD Cleanroom vinyl low chair on ESD Castors
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1
  • Conductivity 104 - 106 Ohms
Low ESD Vinyl Cleanroom Chair
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom ESD Chair
Color Black
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Modelo Respaldo alto
Con reposabrazos No
Con respaldo Yes
Con ruedas giratorias Yes
Reposapiés No
Con soporte lumbar Yes
Con inclinación No
Material Vinyl Upholstery
Tipo de asiento Desk Height