Learn More
Techsit Worktech Laboratory ESD High Chair
Código de producto. 30306785
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Reposapiés
Respaldo alto
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30306785 Reposapiés cada uno
30306784 Respaldo alto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306785 Proveedor Techsit N.º de proveedor TS1911
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
High ESD vinyl Cleanroom chair
  • ESD Cleanroom vinyl high chair with adjustable footring on ESD glides
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ohms
High ESD Vinly Cleanroom Chair
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom ESD Chair
Color Black
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Modelo Reposapiés
Con reposabrazos No
Con respaldo Yes
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Yes
Con soporte lumbar Yes
Con inclinación No
Material Vinyl Upholstery
Tipo de asiento High Bench Height