Learn More
Brady™ Etiqueta imprimible por transferencia térmica de polipropileno de la serie WorkHorse™
WorkHorse™ thermal transfer labels feature excellent solvent resistance for durable general identification and asset tracking.
Marca:  Brady™ 031322
133.70 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28009" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11588284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    133.71€ / 1 rollos
    Ahorro 26.29€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Descripción
These WorkHorse™ white polypropylene thermal transfer labels are designed for general identification applications requiring excellent solvent resistance. The labels are die-cut with rounded corners and feature a permanent acrylic adhesive suitable for high surface energy surfaces.
  • Material: Polypropylene (B-425D)
  • Print Technology: Thermal Transfer
  • Indoor Use: Recommended
  • Service Temperature: -70°C to 80°C (-94°F to 176°F)
  • Approvals: UL approved and CSA accepted
  • Compliance: Halogen-free per DIN VDE 0472 part 815, RoHS compliant (2011/65/EU), and REACH compliant
  • Core Diameter: 3 in
  • Printer Compatibility: i7500, i6100, i5100, BBP81, IP Series, PR Plus, and other 3 in. core printers
Especificaciones
Especificaciones
Con reconocimiento UL, aprobado por CSA, libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Serie de cintas recomendadas: 6200
White
Troquelado
Thermal Transfer
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación
THT-17-425-3
Rectángulo
0,0046 in
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
50,8 mm
25,4 mm
76.20 mm
Blanco
Acrílico
Mate
Polipropileno
Non-sterile
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer
3000/rollo
-70 °C a 130 °C
0.1143 mm
2 in
1 in
3 in
THT-17-425-3
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Expires: 2026-12-31
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Promo Code: 28009
Ahorre en más de 3000 artículos imprescindibles para el laboratorio.
Applying Promo and Adding