Learn More
Brady™ Etiquetas BMP71 de poliéster mate WorkHorse™ B-459
Código de producto. 11717104
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1,5 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 0,75 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
Cantidad:
100/paquete
250/rollo
500/rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (imperial) Cantidad unitSize
11717104 2 x 1 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11707364 1,5 x 0,5 in. (W x H) 500/rollo cada uno
11757274 1,5 x 0,75 in. (W x H) 250/rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11717104 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 114778
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster mate Brady B-459 con adhesivo acrílico permanente se utilizan con la impresora BMP71.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Homologado por UL; con aprobación CSA; con aprobación ESD para IEC 61340-5-1 y EN 100015-1
Descripción Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Poliéster (B-459)
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 100/paquete
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 2 x 1 in. (W x H)
Tamaño (métrico) 50,8 x 25,4 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,0031 in
Grosor (métrico) 0,079 mm
Repetición vertical (métrico) 53,98 mm
Altura (métrico) 50,80 mm