Learn More
Woodsafe™ Woodsafe Soportes para contenedores de objetos punzantes
Código de producto. 18752815
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipientes Woodsafe de 0,5 L
Recipientes Woodsafe de 2 y 3 L
Recipientes Woodsafe de 25 L y 50 L
Recipientes Woodsafe de 6 L y 12 L
Soportes Woodsafe
Tipo de producto:
Carro
Gancho cadena
Montaje en mesa
Soporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de producto unitSize
18752815 Soportes Woodsafe Gancho cadena paquete de 100
18732815 Soportes Woodsafe Montaje en mesa paquete de 10
18722825 Recipientes Woodsafe de 0,5 L Soporte paquete de 10
18722815 Recipientes Woodsafe de 2 y 3 L Soporte paquete de 10
18742815 Recipientes Woodsafe de 6 L y 12 L Soporte paquete de 10
18762815 Recipientes Woodsafe de 25 L y 50 L Carro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 18752815 Proveedor Woodsafe™ N.º de proveedor 5000068
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para Woodsafe contenedores para objetos punzantes y contenedores para desechos clínicos. Soportes y carros.
  • Woodsafe™ Ofrecer una solución sostenible para la gestión de residuos clínicos producidos con residuos de la industria forestal.
  • Reduce la huella de carbono en más de un 60%, demostrado en un ACV completo
  • Soportes fijos y carros
Especificaciones
Descripción Woodsafe Soportes para contenedores de objetos punzantes
Para utilizar con (aplicación) Gancho de cuerda para usar con soportes para Woodsafe contenedores de objetos punzantes
Para utilizar con (equipo) Soportes Woodsafe
Tipo de producto Gancho cadena
Menor impacto climático y ACT etiqueta