Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos de vaso de madera
Código de producto. 12891924
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Circunferencia del cepillo: 18 cm
Código de producto. Tamaño
12891924 Circunferencia del cepillo: 18 cm
1 options
Código de producto. 12891924 Fornitore Pinnacle Brush™ N. del fornitore M2117
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Cuenta con cerdas centrales. Pinnacle Brush™ Los cepillos de madera para vasos de precipitados ofrecen una limpieza suave para vasos de precipitados.
  • Forma redondeada
  • Mango de madera
Specifica
Tipo de producto Cepillo de vaso de precipitados
Material de las cerdas Fibra
Material del mango Madera
Diámetro (métrico) 5.7 cm
Para utilizar con (equipo) Vaso de precipitados
Longitud (métrico) 400 mm
Longitud del cepillo (métrico) 15.5 cm
Longitud del mango (métrico) 25.5 cm
Cantidad 6 paquete
Tamaño Circunferencia del cepillo: 18 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.