Learn More
Heinz Herenz Aplicador de madera estéril con hisopo de algodón
Código de producto. 30158377
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de punta:
De un solo terminal
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tipo de punta Tamaño de la unidad
30158377 De un solo terminal paquete de 100
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 30158377 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1030619
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Aplicador de madera estéril con un solo bastoncillo de algodón. Doble embalaje.
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
  • Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
  • Cada uno disponible en varias longitudes.
  • Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
  • Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
  • Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
  • Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
  • Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
  • Sólo apto para un solo uso.
  • Uso exclusivo por parte de personal médico
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad Estéril
Material del mango Madera
Tipo de producto Bastoncillo de algodón
Material de la punta Algodón
Tipo de punta De un solo terminal