Learn More
Heinz Herenz Aplicador de madera con un pequeño hisopo de algodón en una sola punta
Código de producto. 10654373
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de punta:
De un solo terminal
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tipo de punta Tamaño de la unidad
10654373 De un solo terminal paquete de 100
1 options
Código de producto. 10654373 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1030419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.87€
    24.69€ / paquete de 100
    Ahorro 7.18€
    22% Descuento
En stock
Aplicador de madera, WA 1s. Hisopo de algodón estéril individual envasado en paquete desprendible. Esterilizado con ETO.
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
  • Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
  • Cada uno disponible en varias longitudes.
  • Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
  • Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
  • Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
  • Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
  • Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
  • Sólo apto para un solo uso.
  • Uso exclusivo por parte de personal médico
  • Este tamaño de aplicador: Un hisopo de algodón mide de 4 a 5 x 12 mm y un palito de madera mide 150 x 2,2 mm.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad Estéril
Applicator Material De madera
Material del mango Madera
Tipo de producto Bastoncillo de algodón, Aplicador
Material de la punta Algodón
Tipo de punta De un solo terminal
Diámetro de la punta (métrico) De 5 a 5.5 mm
Longitud (métrico) 12 mm
Cantidad 100 bolsas