Learn More
Heinz Herenz Aplicador de madera con un solo hisopo de algodón en la punta
Código de producto. 30158383
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de punta:
De un solo terminal
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tipo de punta Tamaño de la unidad
30158383 De un solo terminal paquete de 1000
1 options
Código de producto. 30158383 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1030118
En stock
Aplicador de madera con un solo bastoncillo de algodón.
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
  • Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
  • Cada uno disponible en varias longitudes.
  • Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
  • Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
  • Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
  • Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
  • Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
  • Sólo apto para un solo uso.
  • Uso exclusivo por parte de personal médico
  • Tamaño de este aplicador: un hisopo de algodón mide de 5,0 a 5,5 x 12 mm y un palito de madera mide 150 x 2,2 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material del mango Madera
Tipo de producto Bastoncillo de algodón
Material de la punta Algodón
Tipo de punta De un solo terminal